Learn More
SL0101, TRC
Código de producto. 30425806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425806 10 mg
30412989 50 mg
30423586 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS56000010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77307-50-7
Fórmula molecular C25 H24 O12
Peso molecular (g/mol) 516.45
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(3,4-di-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, 3-[(3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3' ',4' '-Di-O-acetylafzelin, Kaempferol 3-O-(3' ',4' '-di-O-acetyl-α-L-rhamnopyranoside), SL 0101, SL 0101-1
Nombre IUPAC [(2S,3S,4S,5R,6S)-4-acetiloxi-6-[5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-oxocromo-3-il]oxi-5-hidroxi-2-metiloxan-3-il] acetato
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SL0101
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24O12/c1-10-21(34-11(2)26)24(35-12(3)27)20(32)25(33-10)37-23-19(31)18-16(30)8-15(29)9-17(18)36-22(23)13-4-6-14(28)7-5-13/h4-10,20-21,24-25,28-30,32H,1-3H3/t10-,20+,21-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1268
Porcentaje de pureza >95%