Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad con SL-CLASSIC-UB 2 puertas
Código de producto. 15984340 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
570 × 1100 × 600 mm
570 × 1100 × 800 mm
Configuración:
2 estantes extraíbles, sumidero
4 estantes extraíbles (600 mm), sumidero
4 estantes extraíbles (800 mm), sumidero
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Configuración Tamaño de la unidad
15984340 570 × 1100 × 600 mm 4 estantes extraíbles (600 mm), sumidero cada uno
15411583 570 × 1100 × 800 mm 4 estantes extraíbles (800 mm), sumidero cada uno
15648845 570 × 1100 × 800 mm 2 estantes extraíbles, sumidero cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15984340 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3061989230621
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y adecuado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables en zonas de trabajo debajo de mesas de trabajo y campanas extractoras.
  • Construcción robusta y longevidad. – Muebles bajo encimera fabricados íntegramente en resina de melamina y placas especiales ignífugas
  • Almacenamiento seguro y separado – Los ácidos y los álcalis se pueden almacenar por separado
  • Dos compartimentos de almacenamiento herméticamente divididos, sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
  • De acuerdo con la norma TRGS 510
  • Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
  • El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
  • No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cilindro de perfil (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente)
  • Ventilación – Conductos de aire integrados sin metal, listos para la conexión a un sistema de extracción técnica con una sola entrada de aire de extracción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Configuración 4 estantes extraíbles (600 mm), sumidero
Dimensiones interiores (F x An x Al) 531 × 489 × 562 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 570 × 1100 × 600 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas agresivas y no inflamables
Capacidad portante Estantes de 25 kg/11 L, carga máxima 100 kg
N.º de puertas 2
N.º de estantes Ninguno
Peso (métrico) 88,5 kg
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 22,44 in
Altura exterior (imperial) 23,62 in
Material Resina de melamina
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 43,31 in