Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad SL-CLASSIC
Código de producto. 15600391 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Abatible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
15600391 Abatible cada uno
1 options
Código de producto. 15600391 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3061300130615
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y adecuado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables en zonas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad. – Armario alto con cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo y espacio interior de resina de melamina y placas especiales ignífugas.
  • Almacenamiento seguro y separado – Los ácidos y los álcalis se pueden almacenar por separado
  • Dos compartimentos de almacenamiento herméticamente divididos, sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
  • De acuerdo con la norma TRGS 510
  • Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
  • El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
  • No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cilindro de perfil (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente)
  • Ventilación – Conductos de aire integrados sin metal, listos para la conexión a un sistema de extracción técnica con una sola entrada de aire de extracción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Configuración 1 puerta abatible de color gris claro; 6 estantes extraíbles de PP con sumidero, capacidad de carga de 25 kg, capacidad de 11 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 570 × 485 × 914 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 603 × 597 × 1965 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas agresivas y no inflamables
Capacidad portante Carga máxima de 300 kg
N.º de puertas 1
N.º de estantes Ninguno
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 176,4 kg
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 23,74 in
Altura exterior (imperial) 77,36 in
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 23,50 in