Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8
Código de producto. 15221026 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Refrigerado:
No
Sí
Descripción:
Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8
Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8R
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Refrigerado Descripción Tamaño de la unidad
15221026 230 V, 50/60 Hz Sí Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8R cada uno
15132559 230 V, 50/60Hz No Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15221026 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007224
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta centrífuga ofrece una capacidad excepcional con un diseño compacto, una interfaz inteligente y sencilla, y la flexibilidad necesaria para las aplicaciones clínicas y de investigación.
Gran capacidad de trabajo con un diseño compacto. La centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ SL 8, disponible en versiones ventilada y refrigerada, incorpora tecnologías innovadoras, como una interfaz inteligente y sencilla, y la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de los procesos y protocolos clínicos y de investigación.
Innovaciones clave:
  • El intercambio del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y de activación mediante la pulsación de un botón en tan solo tres segundos ofrece una instalación y extracción del rotor sin errores y un acceso a la cámara libre de obstáculos para facilitar la limpieza.
  • Las opciones de sellado de biocontención, como las tapas Thermo Scientific™ ClickSeal™ certificadas†, facilitan la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
  • Capacidad basculante ampliada para hasta 8 tubos cónicos de 50 ml, 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, microplacas y microtubos, todo ello en una centrífuga de gran versatilidad.
  • Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 ml a más de 12.000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30.279 x g.
Aplicaciones clínicas:
  • Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante.
  • Opciones de programación ampliadas con nomenclatura alfanumérica para protocolos previamente guardados.
  • El intercambio de rotores Auto-Lock simplifica la limpieza mediante el acceso completo a la cámara.
  • Cumple las más recientes normas clínicas y de seguridad
Aplicaciones de investigación:
  • Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, 4 microplacas o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación.
  • Intercambio del rotor Auto-Lock para garantizar la flexibilidad de las aplicaciones (procese tubos de 50 ml o microplacas y microtubos fácilmente).
Esta centrífuga también incluye:
  • Bajos niveles de ruido, de tan solo 52 dBA con un rendimiento de 17.850 rpm/30.279 x g (con centrífuga SL 8R), para garantizar la tranquilidad en el laboratorio.
  • Funcionamiento con un toque mediante protocolos previamente guardados y se admite el uso con guantes y detergente.
  • Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
  • Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) para la programación, las condiciones del ciclo, las alertas y los mensajes de asistencia técnica. De conformidad con las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD
† Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Vel. máx 4500 rpm (rotor TX-150), 17 850 rpm (rotor MicroClick 24 x 2)
RCF máx. 3260 x g (rotor TX-150); 30,279 x g (rotor MicroClick 24 x 2)
Refrigerado Sí
Altura exterior (imperial) 12,6 in
Altura exterior (métrico) 32 cm
Longitud (imperial) exterior 26,4 in
Longitud (métrico) exterior 67 cm
Nivel de ruido < 52 dB(A) (con rotor MicroClick 24 x 2); < 56 dB(A) con todos los rotores
Características de seguridad Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas
Anchura exterior (imperial) 18,1 in
Anchura exterior (métrico) 46 cm
Vataje 750 W
Certificaciones/conformidad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/con marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Descripción Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8R
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tipo de controlador Microprocesador
Dimensiones (Al x An x F) 12,6 x 18,1 x 26,4 in (32 x 46 x 67 cm)
Sistema de accionamiento Inducción sin escobillas de accionamiento directo
Peso neto 156 lb (71 kg)
Memoria para programas 3 botones de programa directo, más 96 programas adicionales accesibles mediante carpeta, todos con denominación alfanumérica del programa
Tiempo de actividad 99 h 59 min, continuo
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 27,5 in
Perfil (aceleración/frenado) 2 (estándar y suave)
Frecuencia 50/60 Hz
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 70 cm
Rotor TX-150
Tensión 230 V
Modelo SL 8 R
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +40 °C