Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas SL 16
Lleve a cabo el procesamiento diario de muestras con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ SL 16, con un valor, una capacidad y una ergonomía excepcionales para un funcionamiento seguro y sencillo.
Marca: Thermo Scientific™ 75004030
Ver más versiones de este producto
Descripción
Lleve a cabo el procesamiento diario de muestras con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ SL 16, que ofrece un valor, una capacidad y una ergonomía excepcionales para un funcionamiento seguro y sencillo. Además, las innovaciones patentadas garantizan un funcionamiento diario sin riesgos, fácil y cómodo incluso en los entornos más rigurosos.
Fácil de utilizar- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
- Cierre de tapa motorizado patentado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
Sistema de rotor AutoLoc™–III
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable prolongando la vida útil de la unidad
ClickSeal™ Sistema de sellado de cubiletes ClickSeal
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™, Porton Down, Reino Unido
Tecnología SMARTSpin™
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
Eficiencia energética extraordinaria
- Hasta un 40% de ahorro en el consumo de energía en protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
Modelo ventilado SL 16
- Para separaciones a temperatura ambiente
Modelo refrigerado SL 16R
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Escala de temperatura: De -10° a +40 °C
- Función de preenfriamiento con botón directo
Información para pedidos:
Existe una amplia gama de rotores para sus requisitos de procesamiento rutinario diario. Maximice el rendimiento con los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific Fiberlite™, que ofrecen versatilidad, velocidad y un diseño resistente y sin corrosión. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Recomendada para:
Cultivo celular, Procesamiento de sangre
Especificaciones
| Conforme con IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CE, CSA, UL, Bioseguridad certificada | |
| Centrífuga SL 16R | |
| 25.830 x g | |
| Sí | |
| Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
| < 61 dB(A) | |
| 9 h 99 min. y función HOLD | |
| Centrífuga refrigerada | |
| 230 V |
| Microprocesador | |
| 4 x 400 mL | |
| 15200 rpm | |
| Digital | |
| SL 16 R | |
| 6 programas, acceso directo | |
| -10°C a +40°C | |
| 230 V, 50/60Hz | |
| 50/60 Hz |