Learn More
SL 0101-1, MedChemExpress
Descripción
SL 0101-1 (SL0101), a kaempferol glycoside, isolated from the tropical plant F. refracta, is a cell-permeable, selective, reversible, ATP-competitive p90 Ribosomal S6 Kinase (RSK) inhibitor, with an IC50 of 89 nM. SL 0101-1 (SL0101) is a selective RSK1/2 inhibitor, with a Ki of 1 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SL 0101-1 |
| CAS | 77307-50-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H24O12 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | SL0101 |
| SMILES | OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]2O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 516.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.45 |
| Mostrar más |