Learn More
Notrax Rampa de seguridad de nitrilo SkywalkerHD™, bisel hembra
Código de producto. 17732148
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17732148 Amarillo cada uno
17722148 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17732148 Proveedor Notrax N.º de proveedor 461F0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    17.69€ / paquete de 1
    Ahorro 3.56€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Sistema de rampa de seguridad SkywalkerHD™ biselado acoplable para instalaciones de alfombrillas personalizadas para evitar tropezar. Compatible con las alfombrillas modulares SkywalkerHD™ Notrax™.
  • Los accesorios de alta definición SkywalkerHD™mantienen la misma sensación que las alfombrillas SkywalkerHD™ con un patrón de burbuja ergonómico y compuestos de caucho relacionados
  • Esta integración perfecta permite posibilidades de configuración ilimitadas
  • Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
  • Resistente a la mayoría de los aceites industriales
Especificaciones
Color Amarillo
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 6 cm