Learn More
Notrax Azulejos de caucho de nitrilo Skywalker HD™ con patrón de burbujas
Descripción
- Los azulejos de caucho de alta resistencia de 91 x 91 cm se pueden montar fácilmente para la cobertura de grandes áreas o estaciones de trabajo individuales
- Beneficio ergonómico derivado de una plataforma de trabajo de 13 mm de grosor con un patrón de burbuja para un máximo alivio de la fatiga en entornos industriales secos
- Una rejilla con herramientas de secciones de 30 x 30 cm en la parte inferior de la alfombrilla facilita y agiliza la personalización
- Los bordes biselados acoplables evitan tropezar y permiten esquinas interiores y exteriores
- Escala antideslizante R9 según DIN 51130
- Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 91 x 91 cm |
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |