Learn More
Notrax Azulejos de caucho de nitrilo FR ESD Skywalker HD™ con patrón de burbujas
Código de producto. 17782148
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17782148 91 x 91 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17782148 Proveedor Notrax N.º de proveedor 464S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.53€
    265.05€ / paquete de 1
    Ahorro 61.48€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los azulejos de caucho de alta resistencia se pueden montar fácilmente para la cobertura de grandes áreas o estaciones de trabajo individuales. Beneficio ergonómico derivado de una plataforma de trabajo de 13 mm de grosor con un patrón de burbuja para un
  • Los azulejos de caucho de alta resistencia de 91 x 91 cm se pueden montar fácilmente para la cobertura de grandes áreas o estaciones de trabajo individuales
  • Beneficio ergonómico derivado de una plataforma de trabajo de 13 mm de grosor con un patrón de burbuja para un máximo alivio de la fatiga en entornos industriales secos
  • Una rejilla con herramientas de secciones de 30 x 30 cm en la parte inferior de la alfombrilla facilita y agiliza la personalización
  • Los bordes biselados acoplables evitan tropezar y permiten esquinas interiores y exteriores
  • Escala antideslizante R9 según DIN 51130
  • El compuesto de caucho natural estático-disipador cumple con la normativa IEC61340-4-1 (categoría de DIF), resistencia medida de Rg 106 a 109 Ω, de Rg 106 a 109 Ω
  • Clasificación de incendios Bfl-S1 comprobada según la normativa EN 13501-1
  • Resistente a la mayoría de los aceites industriales y adecuados para zonas de soldadura
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Compuesto de caucho de ESD e ignífugo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm