Descripción
- Esta solución de capucha reutilizable premium demuestra una protección respiratoria ligera con cobertura de cabeza y rostro
- Diseñado para mayor flexibilidad y facilidad de uso, permite que el mismo arnés de cabeza se utilice en varias capuchas de repuesto, reduciendo costes y simplificando el mantenimiento
- Ideal para aplicaciones que requieren un cambio frecuente del capó exterior
- Compatible con Skytec el rango de respiradores de aire Sentinel Powered
- Campo visual claro y amplio
- Ofrece protección limitada para la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos, partículas de bajo consumo energético y polvo en el aire
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 12941: TH3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 12941: TH3 |
| Certificaciones (EN) | EN 12941: TH3 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | TH3 |
| Material | Nylon, poliuretano |
| Tipo de producto | Half Hood |
| Tamaño | Talla única |
| Con válvula de exhalación | No |
| Mostrar más |