Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Full Hood
Código de producto. 31945037 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31945037 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 31945037 Proveedor Globus N.º de proveedor SKR00008FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.70€
    115.19€ / paquete de 1
    Ahorro 43.51€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Las capuchas proporcionan protección respiratoria ligera con cobertura de cabeza, cara y hombros. Requiere un Skytec conjunto de conductos de aire Sentinel PAPR (SKR00020BZ).
  • La solución Sentinel PAPR Premium Reutilizable Full Hood ofrece una protección respiratoria y facial integral cuando se utiliza con sistemas compatibles de Respiradores Purificadores de Aire Motorizados (PAPR).
  • Diseñado para ofrecer comodidad y un rendimiento de cobertura total, protege la cabeza, cara, cuello y hombros del polvo, el spray de pintura y los contaminantes en el aire que se encuentran comúnmente en entornos industriales y de mantenimiento.
  • Protege ojos y rostro de salpicaduras de líquido y partículas de baja energía
  • Campo de visión amplio para una visibilidad óptima
  • Solución premium reutilizable para campanas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 12941: TH3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12941: TH3
Certificaciones (EN) EN 12941: TH3
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro TH3
Material Nylon, poliuretano
Tipo de producto Capucha de falda completa
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No
Tipo de máscara Visor
Para utilizar con (equipo) Skytec Sentinel PAPR
Sin látex Sí
Tipo de lente Policarbonato transparente
Material (lente) Policarbonato
Modelo Skytec Sentinel PAPR
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 370 x 250 x 60 mm
Longitud (métrico) 370 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Altura (métrico) 60 mm