Descripción
- Con un casco de seguridad certificado EN397, ofrece una resistencia fiable a los impactos manteniendo una comodidad excepcional para el usuario.
- El visor de impacto medio EN166 de alta calidad ofrece un campo de visión amplio y claro para una seguridad y visibilidad óptimas.
- Diseñado pensando en la facilidad de uso, la construcción ligera y equilibrada del casco y el arnés de carraca totalmente ajustable garantizan un ajuste seguro y personalizado.
- Los componentes extraíbles hacen que la limpieza, el mantenimiento y el reemplazo de piezas sean rápidos y sencillos, apoyando la durabilidad a largo plazo.
- El sistema también es compatible con la gama de protección auditiva Alpha Sota, permitiendo la integración total de protección respiratoria, de cabeza, facial y auditiva para la completa seguridad de los trabajadores.
- Un sello de barbilla suave y retardante de llama con palanca autoajustable proporciona una comodidad constante en distintas formas faciales, reduciendo la necesidad de múltiples tallas y manteniendo un ajuste fiable y protector.
- Compatible con Skytec el rango de respiradores de aire Sentinel Powered
- Visoras de repuesto disponibles en variantes transparente, ámbar y tono 3 o 5
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 12941: TH3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 12941: TH3 |
| Certificaciones (EN) | EN 12941: TH3 |
| Color | Negro |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | TH3 |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Casco con sudario |
| Tamaño | Talla única |
| Con válvula de exhalación | No |
| Mostrar más |