Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Half Hood
Código de producto. 31945044 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31945044 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 31945044 Proveedor Globus N.º de proveedor SKR00002FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.13€
    52.34€ / paquete de 1
    Ahorro 19.79€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
La media capucha es una solución ligera y bien equilibrada, diseñada para ofrecer comodidad y ajuste total, asegurando un ajuste seguro y personalizado para el usuario.
  • Proporciona protección respiratoria ligera con cobertura de cabeza y rostro
  • Diseñado para mayor flexibilidad y facilidad de uso, permite que el mismo arnés de cabeza se utilice en varias capuchas de repuesto, reduciendo costes y simplificando el mantenimiento
  • Ideal para aplicaciones que requieren un cambio frecuente del capó exterior
  • Compatible con Skytec el rango de respiradores de aire Sentinel Powered
  • Campo visual claro y amplio
  • El arnés de cabeza puede usarse en varias capuchas de recambio
  • Ofrece protección limitada para la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos, partículas de bajo consumo energético y polvo en el aire
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 12941: TH3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12941: TH3
Certificaciones (EN) EN 12941: TH3
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro TH3
Material Nylon, poliuretano
Tipo de producto Half Hood
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No
Tipo de máscara Visor
Para utilizar con (equipo) Skytec Sentinel PAPR
Sin látex Sí
Modelo Skytec Sentinel PAPR
Tamaño (métrico) N.º
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 260 x 190 mm
Longitud (métrico) 260 mm
Anchura (métrico) 260 mm
Altura (métrico) 190 mm