Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Full Hood
Código de producto. 31945063 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31945063 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 31945063 Proveedor Globus N.º de proveedor SKR00006FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.98€
    73.28€ / paquete de 1
    Ahorro 27.70€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Proporciona protección respiratoria ligera con cobertura de cabeza, cara y hombros. Requiere un Skytec conjunto de conductos de aire centinela (SKR00020BZ).
  • El Sentinel PAPR Full Hood proporciona protección respiratoria y facial cuando se utiliza con sistemas compatibles de Respirador Purificador de Aire Motorizado (PAPR).
  • Diseñado para ofrecer comodidad y un rendimiento de cobertura total, protege la cabeza, cara, cuello y hombros del polvo, el spray de pintura y los contaminantes en el aire que se encuentran comúnmente en entornos industriales y de mantenimiento.
  • Requiere un Skytec conjunto de conducto de aire centinela (SKR00020BZ)
  • Protege ojos y rostro de salpicaduras de líquido y partículas de baja energía
  • Campo de visión amplio para una visibilidad óptima
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 12941: TH3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12941: TH3
Certificaciones (EN) EN 12941: TH3
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro TH3
Material Nylon, poliuretano
Tipo de producto Capucha de falda completa
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No
Tipo de máscara Visor
Para utilizar con (equipo) Skytec Sentinel PAPR
Sin látex Sí
Modelo Skytec Sentinel PAPR
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 210 x 50 mm
Longitud (métrico) 350 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 50 mm