Learn More
Globus Skytec Mochila Sentinel PAPR
Código de producto. 31945059 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31945059 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 31945059 Proveedor Globus N.º de proveedor SKR00042BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.38€
    102.60€ / paquete de 1
    Ahorro 38.78€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Para su uso con Skytec el sistema Sentinel PAPR.
  • La mochila ligera y ergonómica distribuye el peso de forma uniforme entre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga del usuario durante un uso prolongado
  • Su diseño compacto permite una mayor libertad de movimiento, lo que la hace ideal para aplicaciones donde la flexibilidad y la comodidad son esenciales
  • Diseño ergonómico para comodidad durante todo el día
  • Distribución uniforme del peso para reducir la tensión
  • Duradero y práctico para entornos exigentes
  • Poliéster y EVA construcción
  • de 2 vías
Especificaciones
Tipo de producto Cinturón de bolsa para respirador
Tipo de tapón Hebilla
Color Negro
Material Nylon
Modelo Skytec Sentinel PAPR
Para utilizar con (aplicación) Demolición, Control de Enfermedades e Infecciones, Multiusos, Construcción y Mantenimiento de Buques, Carpintería y Fabricación
Para utilizar con (equipo) Skytec Sentinel PAPR
Certificaciones/conformidad EN 12941: TH3
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 490 x 400 x 50 mm
Longitud (métrico) 490 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Altura (métrico) 50 mm