Learn More
Notrax Alfombrilla de caucho ergonómico Skystep™ con bordes moldeados
Código de producto. 17792128
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
120 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17792128 90 cm cada uno
17702138 120 cm cada uno
17712138 150 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17792128 Proveedor Notrax N.º de proveedor 455S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.27€
    48.05€ / paquete de 1
    Ahorro 11.22€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El Skystep™ está diseñado de forma ergonómica y económica para aspirar al suelo para evitar que la alfombrilla cambie mientras retiene aire en las cámaras. Estos bolsillos de aire combinados con la resiliencia del caucho crean un efecto de almohadillado definitivo al mismo tiempo que hacen que la alfombrilla sea ligera.
  • El Skystep™ está diseñado de forma ergonómica y económica, y utiliza el poder del aire
  • Skystep™ está diseñado para aspirar al suelo para evitar que la alfombrilla cambie mientras retiene aire en las cámaras
  • Estos bolsillos de aire combinados con la resiliencia del caucho crean un efecto de almohadillado definitivo al mismo tiempo que hacen que la alfombrilla sea ligera
  • Bordes biselados integrados en los cuatro lados para evitar que se tropiece en la alfombrilla
  • Colocación libre sin necesidad de instalación
  • Escala antideslizante R9 según DIN 51130 y la regla BG BGR181
  • Sin DOP, sin DMF, sin sustancias que agotan la capa de ozono, sin silicona ni metales pesados
  • Compuesto 100 % de caucho natural
  • Aplicaciones de uso general
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm