Descripción
- HALYARD™ BRISA DEL CIELO™ Los guantes de examen de nitrilo sin polvo están diseñados para ser cómodos, económicos y protectores:
- Elección de guantes adecuada para una amplia gama de tareas.
- Certificado como dispositivo médico, clase I
- Probado con varios medicamentos de quimioterapia y varios productos químicos de uso común.
- Certificado como EPI Categoría III Tipo B (KPT)
- Aprobado para contacto con alimentos
- Formulaciones amigables con la piel y ISO Los guantes que cumplen con la norma 10993-10 ofrecen una excelente comodidad
- Diseño anatómico delgado para una mayor sensibilidad táctil.
- Protección de barrera viral
- La fórmula sin polvo y sin látex de caucho natural reduce la probabilidad de irritación de la piel y alergias tipo I.
- Puntas de dedos texturizadas para un mejor agarre
- No estéril
- SMARTPULL™ El dispensador facilita la dispensación de guantes y reduce el desperdicio de guantes en un 38,2 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | ≥ 0,05 mm |
| Finger Thickness (Metric) | ≥0,05 milímetros |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |