Learn More
HALYARD™ BRISA DEL CIELO™ Guantes de examen de nitrilo sin polvo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274647 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30274647 Grande paquete de 200
30274650 XS paquete de 200
30274646 Pequeño paquete de 200
30274649 Medio paquete de 200
30274648 XL paquete de 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30274647 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor 47376
Edge
BRISA DEL CIELO™ Los guantes de examen de nitrilo sin polvo son una opción versátil para diversas tareas y sirven como una excelente alternativa a los guantes de examen de látex o vinilo, brindando comodidad y una protección de barrera confiable, incluso contra medicamentos de quimioterapia.
  • HALYARD™ BRISA DEL CIELO™ Los guantes de examen de nitrilo sin polvo están diseñados para ser cómodos, económicos y protectores:
  • Elección de guantes adecuada para una amplia gama de tareas.
  • Certificado como dispositivo médico, clase I
  • Probado con varios medicamentos de quimioterapia y varios productos químicos de uso común.
  • Certificado como EPI Categoría III Tipo B (KPT)
  • Aprobado para contacto con alimentos
  • Formulaciones amigables con la piel y ISO Los guantes que cumplen con la norma 10993-10 ofrecen una excelente comodidad
  • Diseño anatómico delgado para una mayor sensibilidad táctil.
  • Protección de barrera viral
  • La fórmula sin polvo y sin látex de caucho natural reduce la probabilidad de irritación de la piel y alergias tipo I.
  • Puntas de dedos texturizadas para un mejor agarre
  • No estéril
  • SMARTPULL™ El dispensador facilita la dispensación de guantes y reduce el desperdicio de guantes en un 38,2 %.
Especificaciones
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, bacteriológico
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) ≥0,05 milímetros
Finger Thickness (Metric) ≥0,05 milímetros
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) ≥0,05 milímetros
Palm Thickness (Metric) ≥0,05 milímetros
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) ≥0,05 milímetros
Grosor (métrico) ≥0,05 milímetros
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Cantidad 200
Longitud (métrico) 240mm