Learn More
Skp2 Inhibitor C1, MedChemExpress
Descripción
Skp2 Inhibitor C1(SKPin C1) is a specific small molecule inhibitor of Skp2-mediated p27 degradation, selectively inhibited Skp2-mediated p27 degradation by reducing p27 binding through key compound-receptor contacts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Skp2 Inhibitor C1 |
| CAS | 432001-69-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H13BrN2O4S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SKPin C1 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (44.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | S=C(S/1)N(CC2=CN=CC=C2)C(C1=C\C(C=C(Br)C=C3)=C3OCC(O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 465.34 |
| Mostrar más |