Learn More
SKLB4771, MedChemExpress
Código de producto. 16485448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485448 10 mg 10 miligramos
16461627 50 mg 50 miligramos
16428167 5 mg 5 miligramos
16426046 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16485448
Marca: Medchem Express HY12960
MedChemExpress SKLB4771 is a novel potent and selective Flt3 inhibitor with IC50 of 10 nM; against FLT3-ITD-expressing MV4-11 cells with IC50 of 6 nM.
SKLB4771 is a novel potent and selective Flt3 inhibitor with IC50 of 10 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKLB4771
CAS 1370256-78-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N7O3S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo FLT3-​IN-​1
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (61.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NN=C(SC2=C3C=CC(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=N2)S1)NC5=CC=C(C)C=C5
Peso molecular (g/mol) 537.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.66
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease