Learn More
SKLB-23bb, MedChemExpress
Código de producto. 16497648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497648 10 mg 10 miligramos
16460118 5 mg 5 miligramos
16447556 100 mg 100 miligramos
16413667 50 mg 50 miligramos
16411759 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18947
MedChemExpress SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.
SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKLB-23bb
CAS 1815580-06-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 32 mg/mL (80.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(C1=CC(OCCCC(NO)=O)=C(OC)C=C1)C2=NC(C)=NC3=CC=CC=C32
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death