missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SKIV2L2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15715821 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15715821 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15715821 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557927

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LVVDENGDFR EDNFNTAMQV LRDAGDLAKG DQKGRKGGTK GPSNVFKIVK MIMERNFQPV IIFSFSKKDC EAYALQMTK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

SKIV2L2 may be involved in pre-mRNA splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SKIV2L2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MTREX
N.º de referencia del gen P42285, Q9CZU3
Alias de gen 2610528A15Rik; ATP-dependent helicase SKIV2L2; ATP-dependent RNA helicase DOB1; ATP-dependent RNA helicase SKIV2L2; Dob1; Exosome RNA helicase MTR4; exosome RNA helicase MTR4; superkiller viralicidic activity 2-like 2; fSAP118; functional spliceosome-associated protein 118; KIAA0052; mKIAA0052; Mtr4; Mtr4 exosome RNA helicase; MTREX; RGD1305984; Ski2 like RNA helicase 2; SKIV2L2; Superkiller viralicidic activity 2-like 2; superkiller viralicidic activity 2-like 2 (S. cerevisiae); superkiller viralicidic activity 2-like 2-like; TRAMP-like complex helicase
Símbolos de los genes MTREX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SKIV2L2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96794).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23517, 365668, 72198
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.