Learn More
Tork Dispensador de productos para el cuidado de la piel S4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30243836 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
30243836 Negro cada uno
30243818 Blanco cada uno
30243859 Plata cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30243836 Proveedor Tork N.º de proveedor 561508
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Tork El dispensador de productos para el cuidado de la piel se adapta a cualquier ubicación y se puede utilizar con una amplia gama de Tork jabones, desinfectantes y lociones en botellas selladas.
  • El diseño fácil de usar promueve la higiene de manos para todos (certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según la Prueba de Diseño para Todos, publicada en el Swedish Design Research Journal 2011).
  • Ayude a garantizar una buena higiene de las manos: la botella sellada de fábrica con una nueva bomba para cada recarga ayuda a reducir el riesgo de contaminación y protege las fórmulas hasta llegar a las manos.
  • Ahorre tiempo al personal con una recarga sin esfuerzo en menos de 10 segundos (según una prueba de panel interno).
  • La alta capacidad reduce el desperdicio y ayuda a reducir el consumo hasta en un 50 % (según la prueba de Essity con Tork Jabón en espuma vs. Tork Jabón líquido en dispensador Elevation).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de limpiador de manos
Color Negro
Alternate Part Number 7322540517996
Admite Gel antiséptico para manos, Loción de manos
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra
Modelo Elevación