Learn More
Skimmin, MedChemExpress
Descripción
Skimmin (Umbelliferone glucoside) is a coumarin found in Hydrangea paniculata, inhibits immune complex deposition, with anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Skimmin |
| CAS | 93-39-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H16O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Umbelliferone glucoside |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=CC2=CC=C(O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)C=C2O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 324.28 |
| Mostrar más |