Learn More
SKF89976A hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495597 5 mg 5 miligramos
16472858 10 mg 10 miligramos
16429516 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100228A
MedChemExpress SKF89976A hydrochloride is a selective GABA transporter (GAT-1) inhibitor with IC50s of 0.28 μM, 137.34 μM and 202.8 μM for GAT-1, GAT-2 and GAT-3 in CHO cells, respectively.
SKF89976A hydrochloride is a selective GABA transporter (GAT-1) inhibitor with IC50s of 0.28 μM, 137.34 μM and 202.8 μM for GAT-1, GAT-2 and GAT-3 in CHO cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKF89976A hydrochloride
CAS 85375-15-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26ClNO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo d,l-SKF89976A hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (268.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (53.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CN(CC/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3)CCC1)O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 371.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.9
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation