Learn More
SKF-96365 clorhidrato, 99+%
Description
Inhibe el flujo de calcio mediado por los receptores
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Cantidad | 50 mg |
| Descripción | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibe el flujo de calcio mediado por los receptores |
| ensayo | ≥99% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402,92g/mol |
| Solubilidad | Soluble a 100 mm en agua |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
| Formulario | Polvo |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.