Learn More
Thermo Scientific Chemicals SKF-96365 clorhidrato, 99+%
Código de producto. 15483619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483619 10mg 10 miligramos
15493619 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483619 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60937.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Inhibe el flujo de calcio mediado por los receptores
Inhibe el flujo de calcio mediado por los receptores
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130495-35-1
Fórmula molecular C22H26N2O3·HCl
Sinónimo 1-[2-(4-metoxifenil)-2-[3-(4-metoxifenil)propoxi]etil]imidazol
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Blanco
Para utilizar con (aplicación) Inhibe el flujo de calcio mediado por los receptores
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 402,92g/mol
Solubilidad Soluble a 100 mm en agua
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Clave InChI FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Nombre IUPAC cloruro de 1-[2-(4-metoxifenil)-2-[3-(4-metoxifenil)propoxi]etil]-1H-imidazol de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 402.92
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación