Learn More
R&D Systems™ SKF 96365 hydrochloride
Descripción
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) inhibitor that inhibits STIM1. Also blocks TRPC channels, voltage-gated Ca2+ channels and potassium channels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SKF 96365 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.92 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 402.919 |