Learn More
SKF-82958 hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16493968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493968 10 mg 10 miligramos
16440327 50 mg 50 miligramos
16436687 5 mg 5 miligramos
16402936 25 mg 25 miligramos
16494976 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10435A
MedChemExpress SKF-82958 ((±)-SKF 82958) hydrobromide is a dopamine D1 receptor full agonist (K0.5=4 nM), displays selective for D1 over D2 receptors (K0.5=73 nM). SKF-82958 hydrobromide induces dopamine D1 receptor-dependent adenylate cyclase activity in rat striatal membranes (EC50=491 nM).
SKF-82958 ((±)-SKF 82958) hydrobromide is a dopamine D1 receptor full agonist (K0.5=4 nM), displays selective for D1 over D2 receptors (K0.5=73 nM). SKF-82958 hydrobromide induces dopamine D1 receptor-dependent adenylate cyclase activity in rat striatal membranes (EC50=491 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKF-82958 hydrobromide
CAS 74115-01-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21BrClNO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (±)-SKF-82958 hydrobromideChloro-APB hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.47 mM)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CN(CC=C)CCC2=C1Cl.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 410.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.73
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation