Learn More
SKF 81297C, TRC
Código de producto. 30426143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426143 100 mg 100 miligramos
30408994 10 mg -
30426142 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS550020100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67287-39-2
Fórmula molecular C16H17BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 370.67
Sinónimo 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, 6-Chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine-7,8-diol Hydrobromide, SKF 81297 Hydrobromide
Nombre IUPAC 6-cloro-1-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina-7,8-diol; Hidrobromuro
SMILES OC1=CC2=C(C(Cl)=C1O)CCNCC2C3=CC=CC=C3.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKF 81297C
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0131