Learn More
R&D Systems™ SKF 81297 hydrobromide
Código de producto. 18065032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18065032 50 mg 50 miligramos
18024162 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065032 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1447/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1272.52€
    1142.40€ / 50 miligramos
    Ahorro 130.12€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. D1 agonist
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67287-39-2
Fórmula molecular C16H17BrClNO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKF 81297 hydrobromide
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.67
Pureza >98%
Peso molecular 370.671