Learn More
Tocris Bioscience™ SKF 81297 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18024162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18024162 10 mg 10 miligramos
18065032 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18024162 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1447/10
D1 agonist
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67287-39-2
Fórmula molecular C16H17BrClNO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKF 81297 hydrobromide
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.67
Pureza >98%
Peso molecular 370.671