Learn More
SKF-525A Cloruro, TRC
Código de producto. 30012850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012850 100 mg 100 miligramos
30011415 250 mg 250 miligramos
30003926 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS550000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-68-0
Fórmula molecular C23 H31 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 389.96
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, β-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2,2-difenilpentanoato; clorhidrato
SMILES Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proadifen Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.2122
Porcentaje de pureza >95%