Learn More
SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16475906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16475906 100 mg 100 miligramos
16461447 50 mg 50 miligramos
16451636 500 mg 500 miligramos
16411046 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16475906
Marca: Medchem Express HY12520A
MedChemExpress SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKF 38393 hydrochloride
CAS 62717-42-4
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 291.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.77
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease