Learn More
Tocris Bioscience™ SKF 38393 hydrobromide
Descripción
Prototypical D1-like dopamine receptor selective partial agonist (Ki values are 1, ∽ 0.5, ∽ 150, ∽ 5000 and ∽ 1000 nM for D1, D5, D2, D3 and D4 receptors respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SKF 38393 hydrobromide |
| CAS | 20012-10-6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C16H18BrNO2 |
| Forma física | Solid |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 336.229 |