Learn More
Skepinone-L, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Skepinone-L |
| CAS | 1221485-83-1 |
| Fórmula molecular | C24 H21 F2 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(2,4-Difluorophenyl)amino]-7-[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21F2NO4/c25-16-4-8-23(22(26)10-16)27-17-5-7-20-15(9-17)2-1-14-3-6-19(11-21(14)24(20)30)31-13-18(29)12-28/h3-11,18,27-29H,1-2,12-13H2/t18-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)COc1ccc2CCc3cc(Nc4ccc(F)cc4F)ccc3C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2,4-difluoroanilino)-9-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]-5,6-dihidrodibenzo[1,2-e:2',1'-f][7]annulen-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 425.4246 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1439 |