Learn More
Skepinone-L, MedChemExpress
Código de producto. 16492537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492537 50 mg 50 miligramos
16449027 5 mg 5 miligramos
16446438 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15300
MedChemExpress Skepinone-L (CBS3830) is a selective p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor.
Skepinone-L (CBS3830) is a selective p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Skepinone-L
CAS 1221485-83-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21F2NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo CBS3830
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (117.53 mM)
SMILES O=C1C2=CC(OC[C@@H](CO)O)=CC=C2CCC3=C1C=CC(NC4=CC=C(C=C4F)F)=C3
Peso molecular (g/mol) 425.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.42
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation