Learn More
Skatole, MedChemExpress
Código de producto. 16429326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16429326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW007355
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Skatole
CAS 83-34-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9N
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Methylindole 3-Methyl-1H-indole
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (762.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 131.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism