Learn More
Thermo Scientific™ SkanIt™ Software for Microplate Readers
Código de producto. 15340797 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
SkanIt SW (edición de descubrimiento de fármacos)
SkanIt SW (edición de investigación)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15340797 SkanIt SW (edición de descubrimiento de fármacos) cada uno
15330797 SkanIt SW (edición de investigación) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15340797 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5187149
En stock
El control de los lectores de microplacas y el tratamiento de datos son sencillos e intuitivos con el software SkanIt, ya que proporciona una excelente facilidad de uso y flexibilidad, incluso para los ensayos de microplacas más exigentes. El software SkanIt le ayuda a optimizar su investigación con un flujo de trabajo visual fácil de leer, un análisis de datos sin esfuerzo y capacidades de exportación flexibles.
Con el software SkanIt, tendrá un control total sobre la configuración del instrumento para todos sus lectores de microplacas Thermo Scientific™.  El software SkanIt™ permite un uso óptimo de las funciones del instrumento, ofrece una configuración del flujo de trabajo visual, así como una exportación y reducción de datos sin esfuerzos. El funcionamiento es sencillo y directo incluso para los nuevos usuarios que solo necesitan tener capacidades básicas de lectura. El software SkanIt está disponible en dos versiones: una versión de investigación (Research Edition) para investigadores del ámbito de ciencias de la vida y otra de descubrimiento de fármacos (Drug Discovery Edition) con funciones para garantizar el cumplimiento con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA estadounidense. El paquete de actualización del software SkanIt está diseñado específicamente para el soporte interrumpido de los lectores de microplacas Thermo Scientific Fluoroskan, Fluoroskan FL y Luminoskan. Permite el uso del software SkanIt y la conexión USB entre el instrumento y el PC.
A continuación se enumeran las características clave del software SkanIt. Para obtener más información sobre las ventajas del software, visite Software del lector de microplacas SkanIt. Para obtener más información sobre los lectores de microplacas impulsados por el Software SkanIt, visite lectores de microplacas Thermo Scientific.
  • Plataforma de software de varios instrumentos compatible con todos los lectores de microplacas Thermo Scientific
  • Software de licencia abierta para una instalación ilimitada en varios equipos
  • Versión de investigación (Research Edition) para el ámbito de ciencias de la vida; versión de descubrimiento de fármacos (Drug Discovery Edition) con funciones para garantizar el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA estadounidense
  • Idiomas de interfaz de usuario disponibles: Inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, ruso, japonés y chino
  • Interfaz de automatización robótica
  • SkanIt Cloud Library con funciones de búsqueda con protocolos listos para usar, incluidos cálculos
  • Las sesiones de medición son fáciles de configurar y navegar
  • La intuitiva herramienta de pipeteo virtual le ayuda a definir el diseño de la placa
  • Puede llevar acabo mediciones de punto final, cinéticas, espectrales, multipunto de lectura inferior y cinéticas-espectrales
  • Realice cálculos para análisis de datos rápidos y precisos, incluidos, entre otros:
    • Análisis de líneas paralelas
    • Cinética enzimática Km y Vmax
    • Factor Z
    • Ajustes de curvas lineales y logísticas con extrapolación
  • Mediciones de longitud de onda única o múltiple y capacidad de mediciones multitecnológicas
  • Transferencia de datos a un archivo de Excel con un solo clic
  • Exportación manual o automática de datos a formatos de archivo .xlsx, .pdf, .xml y .txt
  • Carga automática de datos de medición en un archivo de plantilla de Excel predefinido
  • El paquete de actualización del software SkanIt es compatible con los lectores de microplacas Fluoroskan, Fluoroskan FL y Luminoskan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Software para lector de microplacas
Incluye SkanIt SW (edición de descubrimiento de fármacos)
Para utilizar con (equipo) Varioskan LUX, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan FC, Multiskan GO, Varioskan ALF, Varioskan LUX, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan FC, Multiskan GO, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh, Multiskan FC, Multiskan GO