Learn More
SKA-31, MedChemExpress
Código de producto. 16467227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467227 5 mg 5 miligramos
16435376 100 mg 100 miligramos
16424518 10 mg 10 miligramos
16410827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111655
MedChemExpress SKA-31 is a potent potassium channel activator with EC50s of 260 nM, 1.9 μM, 2.9 μM, and 2.9 μM for KCa3.1, KCa2.2, KCa2.1 and KCa2.3, respectively. SKA-31 potentiates endothelium-derived hyperpolarizing factor response and lowers blood pressure.
SKA-31 is a potent potassium channel activator with EC50s of 260 nM, 1.9 μM, 2.9 μM, and 2.9 μM for KCa3.1, KCa2.2, KCa2.1 and KCa2.3, respectively. SKA-31 potentiates endothelium-derived hyperpolarizing factor response and lowers blood pressure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKA-31
Forma física Solid
CAS 40172-65-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8N2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (749.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2S1
Peso molecular (g/mol) 200.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.26
Porcentaje de pureza 99.45%