Learn More
SKA-121, MedChemExpress
Código de producto. 16490477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490477 50 mg 50 miligramos
16426827 5 mg 5 miligramos
16425096 100 mg 100 miligramos
16424128 10 mg 10 miligramos
16402966 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107414
MedChemExpress SKA-121 is a selective KCa3.1 activator. SKA-121 exhibits EC50s of 109 nM and 4.4 μM for KCa3.1 and KCa2.3, respectively.
SKA-121 is a selective KCa3.1 activator. SKA-121 exhibits EC50s of 109 nM and 4.4 μM for KCa3.1 and KCa2.3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKA-121
Forma física Solid
CAS 1820708-73-3
Color Pink
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42.86 mg/mL (216.22 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(C)=C3C=CC=CC3=C2O1
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98.64%