Learn More
SK1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16484686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484686 100 mg 100 miligramos
16460909 1 mg 1 miligramo
16456307 5 mg 5 miligramos
16409996 50 mg 50 miligramos
16403588 10 mg 10 miligramos
16402786 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16484686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101805
MedChemExpress SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.
SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SK1-IN-1
CAS 1218816-71-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.94 mM)
SMILES O=C([C@H]1NCC[C@@H]1O)N[C@H](C2=CC=C(C3=NOC(CCC4CCCC4)=N3)C=C2)C
Peso molecular (g/mol) 398.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.5
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease