Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-SK&F 10047 hydrochloride
Descripción
(+)-SK&F 10047 hydrochloride is a prototypical σ1 receptor agonist. Behaviorally active in animal models of memory and stress.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,6S,11S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol hydrochloride |
| CAS | 133005-41-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Sigma1 Receptor Agonists |
| Fórmula molecular | C17H23NO.HCl |
| Pureza | 0.98 |