Learn More
R&D Systems™ SK 575
Código de producto. 18788436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18788436 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18788436 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7583/5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent PARP1 Degrader (PROTAC™)
SK 575 is a potent PARP1 Degrader (PROTAC®; DC50 ≤ 6.72 nM, >99% PARP1 degradation at 10 nM). It comprises the PARP1/2 inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579), joined by a linker to cereblon/cullin 4A ligand Thalidomide (Cat. No. 0652). SK 575 inhibits the growth of various cancer cell lines bearing BRCA1/2 mutations with IC50 values in the nanomolar range. It effectively reduces PARP1 protein levels in mouse SW620 tumor xenograft models. SK 575 dose-dependently potentiates the antitumor activity of Temozolomide (Cat. No. 2706) and Cisplatin (Cat. No. 2251) in vivo.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethyl)-12-(4-(2-fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoyl)piperazin-1-yl)-12-oxododecanamide
CAS 2523016-96-6
Cantidad 5 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo PARP
Fórmula molecular C47H53FN8O8
Pureza 0.98