Learn More
SK-216, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SK-216 |
| CAS | 654080-03-2 |
| Fórmula molecular | C29H29NNa2O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Sodium 2-(5-((6-(5-(tert-Butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalen-2-yl)oxy)pentyl)malonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31NO6.2Na/c1-29(2,3)21-11-13-25-24(17-21)30-26(36-25)20-9-8-19-16-22(12-10-18(19)15-20)35-14-6-4-5-7-23(27(31)32)28(33)34;;/h8-13,15-17,23H,4-7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,33,34);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 533.52 |