Learn More
SJG-136, MedChemExpress
Código de producto. 16498697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498697 5 mg 5 miligramos
16493426 25 mg 25 miligramos
16416108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY145735mg
MedChemExpress SJG-136 is a DNA cross-linking agent, with an XL50 of 45 nM for pBR322 DNA. SJG-136 has potent antitumor activity.
SJG-136 is a DNA cross-linking agent, with an XL50 of 45 nM for pBR322 DNA. SJG-136 has potent antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SJG-136
CAS 232931-57-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H32N4O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo NSC-694501
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (59.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2[C@@H](CC(C2)=C)C=NC3=CC(OCCCOC4=C(OC)C=C(C(N(CC(C5)=C)[C@@H]5C=N6)=O)C6=C4)=C(OC)C=C31
Peso molecular (g/mol) 556.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.61
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease