Learn More
Tocris Bioscience™ SJFd
Código de producto. 18065632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18065632 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18065632 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7267/5
Potent and selective p38δ PROTAC™
SJFδ is a potent and selective PROTAC ™ Degrader of p38δ (DC50 = 46.17 nM; Dmax = 99.41%). SJFδ comprises the multikinase inhibitor foretinib joined by a linker to a VHL ligand. Exhibits no significant degradation of p38α, β or γ. Selectively degrades p38δ in MDA-MB-231 cells. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Fluoro-4-((7-(2-(2-(2-(2-(((2S,4R)-4-hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)methyl)-5-(4-methylthiazol-5-yl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)-6-methoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,
CAS 2254609-23-7
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C62H63F2N7O12S
Pureza 98%