Learn More
Tocris Bioscience™ SJF 0661
Descripción
SJF 0661 is the negative control for SJF 0628 (Cat. No. 7463). Binds BRAF without inducing degradation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2 S,4 S)-1-(-2-(2-(4-(4-(3-(2,6-Difluoro-3-(propylsulfonamido)benzoyl)-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)phenyl)piperazin-1-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2413035-43-3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Active Degraders |
| Fórmula molecular | C51H57F2N9O7S2 |
| Pureza | 0.98 |