Learn More
SJB3-019A, MedChemExpress
Código de producto. 16487966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487966 100 mg 100 miligramos
16438248 10 mg 10 miligramos
16420698 5 mg 5 miligramos
16414137 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16487966
Marca: Medchem Express HY80012
MedChemExpress SJB3-019A is a potent and novel USP1 inhibitor, 5 times more potent than SJB2-043 in promoting ID1 degradation and cytoxicity in K562 cells with IC50 of 0.0781 μM.
SJB3-019A is a potent and novel USP1 inhibitor, 5 times more potent than SJB2-043 in promoting ID1 degradation and cytoxicity in K562 cells with IC50 of 0.0781 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SJB3-019A
Forma física Solid
CAS 2070015-29-9
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H8N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (36.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(OC(C3=CC=CN=C3)=N2)C(C4=CC=CC=C41)=O
Peso molecular (g/mol) 276.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.25
Porcentaje de pureza 98.0%