Learn More
SJB2-043, MedChemExpress
Código de producto. 16486798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486798 10 mg 10 miligramos
16476916 100 mg 100 miligramos
16469347 5 mg 5 miligramos
16412877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15757
MedChemExpress SJB2-043 is an inhibitor of the native USP1/UAF1 complex with IC50 of 544 nM.
SJB2-043 is an inhibitor of the native USP1/UAF1 complex with IC50 of 544 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SJB2-043
Forma física Solid
CAS 63388-44-3
Color Deep Green
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H9NO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (12.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=C(C3=CC=CC=C3)O2)C(C4=CC=CC=C41)=O
Peso molecular (g/mol) 275.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.26
Porcentaje de pureza 99.25%